Learn More
Texwipe™ Sterile 70% Isopropanol
Codice prodotto. p-2912509 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
16 oz.
1 gal.
Tipo di contenitore:
Trigger Spray Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
Codice prodotto. 15752406
Marca: Texwipe™ TX3270
Includes
Certificates of Processing, Analysis, and Compliance
Evaporates with extremely low residue
Sterile solution contains 70% by volume USP grade isopropyl alcohol with 30% USP purified water. Solution is 0.2μm filtered, filled into cleaned containers, double bagged and packaged in sealed polybag case liner, and gamma-irradiated to a sterility level of 10-6.
  • Evaporates with extremely low residues
  • Eliminates mixing, filtration, sterilization, processing and QC expense of in-house production of sterile alcohol/water blends
  • Each container is lot coded with an expiration date
Specifica
Forma Liquid
Sterilità Sterile
Aspetto Clear
Certificazione/Conformità USP
Composizione 70% USP Isopropyl Alcohol and 30% USP Purified Water
Concentrazione 70%
Tipo di contenitore Trigger Spray Bottle
Filtrato 0.2 μm
Da utilizzare con (applicazione) Surface cleaning, wide down for pass through to controlled environments, eliminates mixing, filtration, sterilization, processing and QC expense of in-house production of sterile Alcohol/Water blends
Include Certificates of processing, analysis and compliance
Volume (sistema imperiale) 16 oz.
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol