Learn More
Texwipe™ Sterile AlphaSat™ Alphawipe™ Wipers Pre-Wetted with 70% IPA
Codice prodotto. 17727444 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4 x 4 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Codice prodotto. 17727444
Marca: Texwipe™ STX1034
Made from 100% polyester material with a cut edge, cleanroom laundered.
  • A high absorbency wiper ideal for spill control, cleaning, and solution application.
  • Cleanroom laundered and packaged providing ultra low levels of ions and non volatile residues.
  • Designed for use on abrasive surfaces. This wiper will not easily snag or abrade releasing particles and fibers into the process or environment.
  • Excellent chemical resistance for compatibility with a variety of solutions.
  • Meets USP <797> and USP <800> wiper requirements.
  • Autoclave safe (dry wipe).
  • AlphaSat™ products are pre-wet with 0.2 μm filtered 70% IPA / 30% DIW or 6% IPA / 94% DIW for ease of use.
  • AlphaSat™ wipers provide a consistent, optimized cleaning efficiency with repeatable wetness VOC levels.
  • AlphaSat™ pre-wetted wipers are packaged in easy-to-use, recloseable slider bags, reducing solution evaporation that preserves the consistent wiper wetness level.
  • Individually lot coded for ease of traceability and quality control.
Specifica
Product Type Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Materiale Polyester
Dimensioni (L x P) 4 x 4 in.
Da utilizzare con (applicazione) Wiping and cleaning surfaces, equipment and parts
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X400 Sterile AlphaSat 10X10CM Alphawipe Wipers Pre -Wetted With 70% IPA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isopropanol