Learn More
Nitritex™ Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat
Codice prodotto. 15238298
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Misura petto (sistema metrico):
1066.8 to 1143 mm
1143 to 1219.2 mm
838.2 - 914.4 mm
838.2 to 914.4 mm
914.4 - 990.6mm
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. 15238298
Marca: Nitritex™ SBDLCL
L'inchiostro resistente all'alcol isopropilico permette la pulizia dei sacchetti con fluidi per pulizia o sterilizzazione senza rischio di contaminazione incrociata da inchiostri per stampa. Il camice da laboratorio monouso sterile BioClean-D™ è dotato di bottoni, uno spacco posteriore e tre tasche. Sterilizzato mediante irradiazione gamma.
Single use offering excellent comfort and protection. The Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat features stud fastenings, a rear vent and three pockets. Sterilized by gamma irradiation.
  • Press stud fastenings, open cuff & rear vent and three pockets
  • Exceptional comfort and protection
  • Single use disposable garment
  • Carefully researched, designed & constructed
  • Compatible for use in ISO Class 4 cleanrooms
  • Low linting & durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Camice da laboratorio
Size Large
Materiale Tessuto CleanTough™
Colore Bianco
Stile polso Apri
Monouso
Sterilità Sterile
N. di tasche 3
Misura petto (sistema metrico) 914.4 - 990.6mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Tipo di imballaggio Sacca
Struttura Spunbond Polypropylene