Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Sample Bottles (Volume: 1000mL)
Codice prodotto. 15702165
Click to view available options
Colore del tappo:
Blue
Green
White
Concentrazione:
10mg/L when full
10mg/L, undosed
18 mg/L
180mg/L, undosed
18mg/L when full
18mg/L, undosed
Additivo:
EDTA
None
Sdium Thiosulphate
Sodium Thiosulphate
Colore:
Green
Translucent
Dimensione della confezione:
pezzi 56
Codice prodotto. 15702165
Marca: Microspec™ R2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
  • For sampling, potability testing, Legionella spp, pathogenic and indicator species
  • Squat bottles facilitating easy sampling from low drain points
  • Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
  • Caps are tamper evident
  • Stable on bench
  • Rectangular to make most of limited storage space
  • Squat Bottle for ease of sampling
  • Wide neck for ease of sampling and pipetting
  • Off-centre neck to aid sampling close fitting outlets
  • Includes label for marking
Specifica
ATCC® Yes
Colore del tappo White
Tipo di tappo Screw
Colore Translucent
Concentrazione 10mg/L when full
Content And Storage Room Temperature
Additivo EDTA
Formato Disposable
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Microbiology Sampling Bottles with Label
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 1000 mL
Peso riempimento 1080g
Da utilizzare con (applicazione) Sampling
Manuale/Automatico Yes
Materiale Polypropylene
N. per confezione 56
Quantità 1000 mL
Tipo di campione Water
Volume (sistema metrico) campione 1000 mL
Larghezza (sistema imperiale) 2.76 in.
Larghezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.30 in.
Altezza (sistema metrico) 211 mm
Peso (sistema imperiale) 2.82 oz.
Peso (sistema metrico) 80 g