Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Sample Bottles (Volume: 250mL)
Codice prodotto. 15732145
Click to view available options
Colore del tappo:
Blue
Green
White
Concentrazione:
10mg/L when full
180mg/L when full
18mg/L when full
Additivo:
EDTA
Sodium Thiosulphate
Colore:
Green
Translucent
Dimensione della confezione:
pezzi 140
Codice prodotto. 15732145
Marca: Microspec™ P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for water sampling for either microbiological or chemical analysis
  • For sampling, potability testing, Legionella spp, pathogenic and indicator species
  • Squat bottles facilitating easy sampling from low drain points
  • Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
  • Caps are tamper evident
  • Stable on bench
  • Rectangular to make most of limited storage space
  • Squat Bottle for ease of sampling
  • Wide neck for ease of sampling and pipetting
  • Off-centre neck to aid sampling close fitting outlets
Specifica
ATCC® Yes
Colore del tappo Blue
Tipo di tappo Screw
Colore Translucent
Concentrazione 18mg/L when full
Content And Storage Room Temperature
Additivo Sodium Thiosulphate
Rileva Microorganisms
Formato Disposable
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Microbiology Sampling Bottles with Label
Sterilità Sterile
Target Organism Class Bacteria, Yeast, Molds
Volume di riempimento 250 mL
Peso riempimento 281g
Da utilizzare con (applicazione) Sampling
Manuale/Automatico Yes
Materiale Polypropylene
N. per confezione 140
Tipo di campione Water
Larghezza (sistema imperiale) 2.874 in.
Larghezza (sistema metrico) 73 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.347 in.
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Peso (sistema imperiale) 1.094 oz.
Peso (sistema metrico) 31 g