Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Sample Bottles (Volume: 500mL)
Codice prodotto. 15722155
Click to view available options
Colore del tappo:
Blue
Green
White
Concentrazione:
18mg/L when full
Undosed
Additivo:
EDTA
Sodium Thiosulphate
Colore:
Green
Translucent
Dimensione della confezione:
pezzi 84
Codice prodotto. 15722155
Marca: Microspec™ Q2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for sampling, potability testing, pathogenic bacteria screening
  • For sampling, potability testing, Legionella spp, pathogenic and indicator species
  • Squat bottles facilitating easy sampling from low drain points
  • Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
  • Caps are tamper evident
  • Stable on bench
  • Rectangular to make most of limited storage space
  • Squat Bottle for ease of sampling
  • Wide neck for ease of sampling and pipetting
  • Off-centre neck to aid sampling close fitting outlets
  • Includes label for marking
Specifica
ATCC® Yes
Colore del tappo White
Tipo di tappo Screw
Colore Translucent
Concentrazione 18mg/L when full
Content And Storage Room Temperature
Additivo EDTA
Rileva Microorganisms
Formato Disposable
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Microbiology Sampling Bottles with Label
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 500 mL
Peso riempimento 538g
Da utilizzare con (applicazione) Sampling
Manuale/Automatico Yes
Materiale Polypropylene
N. per confezione 84
Quantità 500 mL
Tipo di campione Water
Larghezza (sistema imperiale) 2.76 in.
Larghezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.92 in.
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Peso (sistema imperiale) 1.34 oz.
Peso (sistema metrico) 38 g