Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche standard monouso sterili
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10421645 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 ml
0.10 mL
0.2 ml
0.5 mL
Stile punta:
Standard
Tolleranza:
±0.02 ml
±0.04 mL
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
±1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 10421645
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polystyrene pipet with negative graduations on all sizes
Fisherbrand™ Sterile Disposable Standard Serological Pipets feature a standard tip. Polystyrene construction, with negative graduations on all sizes. Certified ASTM E934, ASTM E1380 compliant.
  • Ascending and descending graduations on all but the 1 and 2mL sizes
  • Sterile and nonwettable pipets
  • Offer a tolerance of ±2% at full volume and have plug-in mouth end
  • Without magnifier stripe
  • Recyclable outer packaging
  • Bulk packed
  • Each pipet lot is tested for sterility, accuracy and endotoxin level
Certifications
Certificazione di apirogenicità con un livello di endotossine inferiore a 0.5EU/ml in seguito al test delle endotossine batteriche (85) USP XXII.
Compliance
Progettazione in conformità con ASTM™ E 934, conformità ad ASTM E 1380 per la codifica a colori. Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E934, ASTM E1380; DNase/RNase Free; BSE/TSE Free
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.5 mL
Graduazioni negative 9 mL
Quantità 100/scatola, 25/conf., 4 conf./scatola
Stile punta Standard
Tolleranza ±1 ml
Tipo di imballaggio Bulk
Volume (sistema imperiale) 1.69 oz.
Colore Viola
Volume (sistema metrico) 50 mL
Tipo Pipetta sierologica