Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche standard monouso sterili
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 ml
0.10 mL
0.2 ml
0.5 mL
Stile punta:
Standard
Tolleranza:
±0.02 ml
±0.04 mL
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
±1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
Fisherbrand™ Sterile Disposable Standard Serological Pipets feature a standard tip. Polystyrene construction, with negative graduations on all sizes. Certified ASTM E934, ASTM E1380 compliant.
- Ascending and descending graduations on all but the 1 and 2mL sizes
- Sterile and nonwettable pipets
- Offer a tolerance of ±2% at full volume and have plug-in mouth end
- Without magnifier stripe
- Recyclable outer packaging
- Bulk packed
- Each pipet lot is tested for sterility, accuracy and endotoxin level
Certifications
Certificazione di apirogenicità con un livello di endotossine inferiore a 0.5EU/ml in seguito al test delle endotossine batteriche (85) USP XXII.
Compliance
Progettazione in conformità con ASTM™ E 934, conformità ad ASTM E 1380 per la codifica a colori. Calibrate per l'erogazione/blow-out
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione/sfiato |
| Certificazione/Conformità | ASTM E934, ASTM E1380; DNase/RNase Free; BSE/TSE Free |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.01 mL |
| Graduazioni negative | 0.4 mL |
| Quantità | 50/Pk., 500/Cs. |
| Stile punta | Standard |
| Tolleranza | ±0.04 mL |
| Vedi altri risultati |