Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Seals
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Colore (guarnizione):
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 220
pezzi 230
Descrizione
- Sterile
- Flip-off Seal
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Specifica
Specifica
| Colore (guarnizione) | Red |
| Materiale | Aluminum |
| Sterilità | Sterile |
| N. per custodia | 220 |
| Product Line | Wheaton CompletePAK |
| Tipo di chiusura | Sterile Flip Seal |
| Certificazione/Conformità | USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |
| Dimensione chiusura | 20 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5 or 10 mL Serum Vial |