Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Seals
Codice prodotto. p-7113081 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
Colore (guarnizione):
Blue
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 220
pezzi 230
Codice prodotto. 16287290
Marca: DWK Life Sciences W986009S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The WHEATON™ CompletePAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
  • Sterile
  • Flip-off Seal
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (guarnizione) Red
Materiale Aluminum
Sterilità Sterile
N. per custodia 230
Product Line Wheaton CompletePAK
Tipo di chiusura Sterile Flip Seal
Certificazione/Conformità USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified
Dimensione chiusura 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 mL Serum Vial