Learn More
Gosselin™ Sterile Graduated Pipette
Click to view available options
:
Sterile Graduated Pipette
Descrizione
- Used in dairy, environment, industrial and microbiological applications
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 11137 : STERILE SAL 10-3 |
| Descrizione | With yellow plug |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Tipo | Pipette |