Learn More
Contec™ Sistema sterile HydroPure SATWIPES™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore, HydroPure Contec non lascia residui o ne lascia in quantità estremamente ridotta, risultando, quindi, ideale per l’uso in aree critiche.
HydroPure Contec viene fornito come punto di utilizzo per il sistema SATWIPES. Ogni confezione doppia contiene un canister da 100 panni asciutti in poliestere/cellulosa da 54 g/m2 Amplitude Theta e un flacone con tappo da 500 ml di HydroPure Contec.
È sufficiente aggiungere 500 ml di HydroPure al rullo asciutto, 5 minuti prima dell’uso, e utilizzare i panni imbevuti entro 7 giorni.
HydroPure Contec è filtrato a 0,2 micron e confezionato in un ambiente di grado A. Il prodotto sterile viene filtrato in componenti pre-irradiati. Il canister per panni asciutti viene irradiato a non meno di 25 kGy.
Caratteristiche & vantaggi
- I panni imbevuti presso il punto di utilizzo consentono un’applicazione comoda e controllata del disinfettante
- Il perossido di idrogeno si scompone in acqua & ossigenata senza lasciare residui
- Attività sporicida con residui molto bassi, quindi adatto ad aree critiche
- Disponibile sterile, quindi ideale per aree di grado A/B
- In confezione doppia per un facile trasferimento in camera bianca
- La confezione a strappo lineare facilita l’apertura di ogni sacchetto anche indossando i guanti
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno asciutto |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere, cellulosa |
| Dimensioni (L x P) | 15 x 23 cm (6 x 9 pollici) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Perossido di idrogeno al 6% HydroPure Contec |
| Quantità confezione | 100/canister, 10 canister/confez. |
| Soluzione di saturazione | Perossido di idrogeno al 6% |
Sicurezza e movimentazione
- CONTEC STERILE SATWIPES HYDROPURE
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide solution