Learn More
Greiner Bio-One Ansa di inoculazione sterile
Trasferisce l'inoculo per strisci. L'ansa per inoculazione sterile Greiner Bio-One™ è ideale per il recupero di un inculo da una coltura di microrganismi.
Marca: Greiner Bio-One 731101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.59200kg
Descrizione
- Flexible loops for easier collection and inoculation
- Sterilized by irradiation
- For research only; not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated
Specifica
Sì | |
200 mm | |
Bianco | |
Research use |
Sterile | |
1 μL | |
2000/Pk. |