Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips for Repeating Pipettes
Codice prodotto. 16343176 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Imballaggio:
100/Pk
25/Pk
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 16343176
Marca: BRANDTECH™ BRAND™ 705736
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser fits all instruments using standard repeating tips.
  • Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic pipettes
  • BIO-CERT™ sterile
  • BIO-CERT™ tips are free of DNA, RNase, endotoxin and ATP
  • 25 mL and 50 mL sizes include one adapter
  • Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
These tips are suitable for the following multiple dispensers:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ and Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1.25 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Natural
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Performance/Purity Certificate
Dichiarazioni di pulizia Free from endotoxin, DNA, Rnase, ATP
Metodo di sterilizzazione Beta
Formato Individually Wrapped
Stile punta Positive Displacement
Imballaggio 100/Pk
Quantità 100
Product Type Precision Dispenser Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Graduato Yes
Product Line PD-Tip II
Materiale Polypropylene, Polyethylene (Filter)