Learn More
Microspec™ Sterile Plastic Inoculation Loops (Volume: 1μL)
Codice prodotto. p-7112469
Click to view available options
Quantità:
50 Pouches of 20
800 Pouches of 20
Tipo di imballaggio:
Microseal Pouch
Microseal Pouch, Ecopack
Microseal bags
Sterilità:
Aseptically Manufactured
Gamma-irradiated
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 16000
Codice prodotto. 15762115
Marca: Microspec™ C1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for quantitative procedures such as sampling, serial dilutions, as well as for bacterial inoculation.
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 1μL
  • Color: Blue
Specifica
Monouso Single-use
Volume 1 μL
Diameter (English) Inside 0.04 in.
Diameter (Metric) Inside 1 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale High-impact Polystyrene
Sterilità Aseptically Manufactured
Colore Blue
Product Type Inoculating Product
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 200 mm
Quantità 800 Pouches of 20
Tipo di imballaggio Microseal Pouch, Ecopack