Learn More
Microspec™ Sterile Plastic Inoculation Loops (Volume: 10μL)
Codice prodotto. p-7112467
Click to view available options
Quantità:
16000
50 Bags of 20
50 Pouches of 20
800 Pouches of 20
Tipo di imballaggio:
Microseal Pouch
Plastic Vial
Sterilità:
Aseptically Manufactured
Gamma-irradiated
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 16000
Codice prodotto. 15702115
Marca: Microspec™ A4G
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Retrieves an inoculum from culture of microorganisms.
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 10μL
  • Color: Blue
Specifica
Monouso Single-use
Volume 10 μL
Diameter (English) Inside 0.18 in.
Diameter (Metric) Inside 4.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale High-impact Polystyrene
Sterilità Gamma-irradiated
Colore Blue
Product Type Inoculating Product
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 200 mm
Quantità 50 Pouches of 20
Tipo di imballaggio Microseal Pouch
Calibrato Yes