Descrizione
- Manufactured with pliant, highly resistant virgin polyethylene
- Sterile transparent polyethylene bags without side seals
- Choose clear or white marking area for written notations
- Convenient pull tabs to open bag without touching the edges
- Ideal for use with solid, semi-solid or liquid samples
- For use in all laboratories where samples need to be collected into a sterile environment.
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in tutti i laboratori in cui i campioni devono essere raccolti in un ambiente sterile |
| Include | No Writing Area |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | Conf. da 1.000 |
| Dimensioni (L x P) | 229 x 114 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 540 ml |
| Spessore (sistema metrico) | 63 μm |