Learn More
Fisherbrand™ Buste per campionamento sterili in polietilene
Codice prodotto. 11532783 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
540 ml
720 ml
2.250 ml
3.500 ml
Include:
No Writing Area
Writing Area
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11532783
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con sistema di chiusura realizzato con filo metallico a sezione tonda ritorto e linguette di sicurezza antiperforazione. Le buste per campionamento sterili in polietilene Fisherbrand™ sono a chiusura ermetica.
  • Manufactured with pliant, highly resistant virgin polyethylene 
  • Sterile transparent polyethylene bags without side seals
  • Choose clear or white marking area for written notations
  • Convenient pull tabs to open bag without touching the edges
  • Ideal for use with solid, semi-solid or liquid samples
  • For use in all laboratories where samples need to be collected into a sterile environment.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 540 ml
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in tutti i laboratori in cui i campioni devono essere raccolti in un ambiente sterile
Include Writing Area
Materiale PE (Polietilene)
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 63 μm
Quantità Conf. da 1.000
Dimensioni (L x P) 229 x 114 mm