Learn More
Contec™ Panni sterili Polynit Heatseal LE
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici
9 x 9 pollici
Quantità confezione:
10 panni/sacchetto, 36 sacchetti/confez.
10 panni/sacchetto, 50 sacchetti/confez.
Dimensione della confezione:
pezzi 360
pezzi 500
Descrizione
Caratteristiche e vantaggi
- Consigliati per ambienti di grado A/B o classe ISO 5, aree a contatto con il prodotto
- Il tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia lavato produce livelli molto bassi di particelle e fibre
- I bordi sigillati al laser riducono la generazione di fibre dal bordo del panno
- Livello di endotossina certificato di <1 UE per panno, che li rende idonei all’uso nelle aree a contatto con il prodotto
- Un numero inferiore di panni per busta elimina gli sprechi
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Materiale | Maglia di poliestere |
| Colore | Bianco |
| Bordi | Bordi sigillati |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 12 pollici |
| Quantità confezione | 10 panni/sacchetto, 36 sacchetti/confez. |
| Vedi altri risultati |