Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche monouso sterili in polistirene con striscia di ingrandimento
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Descripción
Le marcature nere ad alto contrasto rendono i volumi più facili da leggere, per una maggiore chiarezza ottica. In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso sterili in polistirene Fisherbrand™ con striscia di ingrandimento riducono gli errori di lettura e sono realizzate per lavori di coltura di tessuti.
- Color coded magnifier stripe runs lengthwise along pipet, making meniscus obvious at arm's length — reducing reading errors
- Sterile and nonwettable pipets
- Offer a tolerance of ±2% at full volume and have plug-in mouth end
- 5, 10, 25, and 50mL pipets have ascending and descending graduations
- Improved tip design on 25 and 50mL pipets increases the effect of surface tension to minimize dripping
- Color coding on each pipet and on inner bags for multipack pipets make it easy to spot the size needed
- Each pipet lot is tested for sterility, accuracy and endotoxin level
- Cotton plugged
Información de órdenes
I sacchetti interni sono in LDPE riciclabile; le confezioni esterne sono anch'esse riciclabili. Le pipette imballate singolarmente sono ideali per l'utilizzo in piccole quantità che richiedono sterilità e sono disponibili in un involucro trasparente e duraturo in plastica o un involucro di carta/plastica codificato a colori per una riduzione dell'attrito statico. La confezione in stock per uso di grandi volumi consente di accedere facilmente a più pipette alla volta senza contaminare le pipette inutilizzate.
Certifications
Certificazione di apirogenicità con un livello di endotossine inferiore a 0.5EU/ml in seguito al test delle endotossine batteriche (85) USP XXII.
Compliance
Calibrate per l'erogazione/blow-out
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | Apirogeno, USP XXII, test delle endotossine batteriche (BET) USP XXII (85); esente da DNasi/RNasi; esente da BSE/TSE |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.01 ml |
| Graduazioni negative | 0.2 mL |
| Quantità | 50/Pk., 500/Cs. |
| Tolleranza | ±0.04 ml |
| Tipo di imballaggio | Individual Paper/Plastic Wrap |
| Colore | Verde |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.