Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche monouso sterili in polistirene con striscia di ingrandimento
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11889181 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 ml
100 mL
Tipo di imballaggio:
Bulk
Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica
In confezione singola di carta/plastica
Individual All Plastic Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Sfuse
Tolleranza:
±0.02 mL
±0.04 ml
±0.1 mL
±0.2 mL
±0.5 mL
±1 ml
±2%
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 11889181
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pipette con trasparenza ottica ottimale — Le graduazioni nere ad alto contrasto agevolano la lettura del volume
Le marcature nere ad alto contrasto rendono i volumi più facili da leggere, per una maggiore chiarezza ottica. In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso sterili in polistirene Fisherbrand™ con striscia di ingrandimento riducono gli errori di lettura e sono realizzate per lavori di coltura di tessuti.
  • La striscia di ingrandimento con codifica a colori scorre lungo la pipetta, rendendo il menisco evidente alla lunghezza del braccio e riducendo gli errori di lettura
  • Pipette sterili e non bagnabili
  • Offre una tolleranza del ±2% a pieno volume e un'estremità con imboccatura per tappi a spina
  • Le pipette da 1, 2, 5, 10, 25 e 50 ml hanno graduazioni crescenti e decrescenti
  • Il design migliorato del puntale sulle pipette da 25 e 50 ml aumenta l'effetto della tensione superficiale per ridurre al minimo il gocciolamento
  • La codifica a colori su ciascuna pipetta e sui sacchetti interni per le pipette multipack agevola l'individuazione della dimensione necessaria
  • I singoli lotti di pipette sono testati per sterilità, accuratezza e livelli di endotossine
  • Tappo in cotone
Order Info
I sacchetti interni sono in LDPE riciclabile; le confezioni esterne sono anch'esse riciclabili. Le pipette imballate singolarmente sono ideali per l'utilizzo in piccole quantità che richiedono sterilità e sono disponibili in un involucro trasparente e duraturo in plastica o un involucro di carta/plastica codificato a colori per una riduzione dell'attrito statico. La confezione in stock per uso di grandi volumi consente di accedere facilmente a più pipette alla volta senza contaminare le pipette inutilizzate.
Certifications
Certificazione di apirogenicità con un livello di endotossine inferiore a 0.5EU/ml in seguito al test delle endotossine batteriche (85) USP XXII.
Compliance
Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione/sfiato
Certificazione/Conformità Apirogeno, USP XXII, test delle endotossine batteriche (BET) USP XXII (85); esente da DNasi/RNasi; esente da BSE/TSE
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0,5 ml
Graduazioni negative 10 ml
Quantità 100/scatola, 25/conf., 4 conf./scatola
Tolleranza ±1 ml
Tipo di imballaggio In confezione singola di carta/plastica
Colore Viola
Volume (sistema metrico) 50 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso