Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche monouso sterili in polistirene con striscia di ingrandimento
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11889650 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 ml
100 mL
Tipo di imballaggio:
Bulk
Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica
In confezione singola di carta/plastica
Individual All Plastic Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Sfuse
Tolleranza:
±0.02 ml
±0.04 ml
±0.1 mL
±0.2 mL
±0.5 mL
±1 ml
±2%
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 11889650
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pipette con trasparenza ottica ottimale — Le graduazioni nere ad alto contrasto agevolano la lettura del volume
Le marcature nere ad alto contrasto rendono i volumi più facili da leggere, per una maggiore chiarezza ottica. In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso sterili in polistirene Fisherbrand™ con striscia di ingrandimento riducono gli errori di lettura e sono realizzate per lavori di coltura di tessuti.
  • Color coded magnifier stripe runs lengthwise along pipet, making meniscus obvious at arm's length — reducing reading errors
  • Sterile and nonwettable pipets
  • Offer a tolerance of ±2% at full volume and have plug-in mouth end
  • 5, 10, 25, and 50mL pipets have ascending and descending graduations
  • Improved tip design on 25 and 50mL pipets increases the effect of surface tension to minimize dripping
  • Color coding on each pipet and on inner bags for multipack pipets make it easy to spot the size needed
  • Each pipet lot is tested for sterility, accuracy and endotoxin level
  • Cotton plugged
Order Info
I sacchetti interni sono in LDPE riciclabile; le confezioni esterne sono anch'esse riciclabili. Le pipette imballate singolarmente sono ideali per l'utilizzo in piccole quantità che richiedono sterilità e sono disponibili in un involucro trasparente e duraturo in plastica o un involucro di carta/plastica codificato a colori per una riduzione dell'attrito statico. La confezione in stock per uso di grandi volumi consente di accedere facilmente a più pipette alla volta senza contaminare le pipette inutilizzate.
Certifications
Certificazione di apirogenicità con un livello di endotossine inferiore a 0.5EU/ml in seguito al test delle endotossine batteriche (85) USP XXII.
Compliance
Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione/sfiato
Certificazione/Conformità Apirogeno, USP XXII, test delle endotossine batteriche (BET) USP XXII (85); esente da DNasi/RNasi; esente da BSE/TSE
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 ml
Graduazioni negative 0.2 ml
Quantità 1000/Cs., 50/Pk., 20 Packs/Cs.
Tolleranza ±0.02 ml
Tipo di imballaggio Sfuse
Volume (sistema imperiale) 0.03 once
Colore Giallo
Volume (sistema metrico) 1 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso