Learn More
Berkshire International™ Sterile SatPax™ MicroSeal™ -VP Wiper
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17181101 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 360
Codice prodotto. 17181101
Marca: Berkshire International™ SSPVP00112LE
Low endotoxin, sterile, pre-wetted 100% polyester knit wiper is cleanroom laundered with sealed edge.
Low endotoxin, sterile, pre-wetted 100% polyester knit wiper is cleanroom laundered with sealed edge.
  • <20 EU/device to <0.5 EU/mL
  • Critically low particles, fibers, ions and extractables
  • High abrasion resistance
  • Light weight, high absorbency material design reduces actual cost in use compared to heavier weight products
  • High absorbency
Pre-wetted wiper, knit wiper, sterile wiper, VP wiper
Specifica
Product Type Pre-wetted Sealed Edge Cleanroom Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Polyester Knit (1%)
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in.
Da utilizzare con (applicazione) ISO Class 3 to 5, Cleanroom Class 1 to 100, EU Grade A/B/C/D