Learn More
Thermo Scientific™ Sterile Single-Use Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom
Descrizione
The Thermo Scientific™ Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom are ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Made of crystal clear PETG, these flasks are robust and break resistant. Vent cap for continuous gas exchange while maintaining sterility and preventing leakage.
- Manufactured with high quality virgin resins
- Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic
- DNase/RNase free
- Human DNA free
- BSE/TSE free
- Molded-in graduation for accurate volume assessment
Compliance
Compliant with California Prop 65
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Stretta |
| Sterilità | Sterile |
| Forma del fondo | Liscio |
| Tipo di chiusura | Vented |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 68 mm |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.