Learn More
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso
Codice prodotto. 15829152 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
60 mL
60 ml
Tipo di collegamento:
Leur Slip
Luer Lock
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15829152
Edge
Siringa manuale senza ago a solo scopo di ricerca. Per l'uso con filtri per siringhe
  • GAMMA sterilization
  • Sterile
  • Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
Warranty
5 Years
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 19.20 mm
Product Type Slip Tip
Volume (sistema metrico) 20 mL
Tipo di collegamento Leur Slip