Learn More
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
60 mL
60 ml
Tipo di collegamento:
Leur Slip
Luer Lock
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 12.36 mm |
| Product Type | Luer-Lock |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Tipo di collegamento | Luer Lock |
| Sterilità | Sterile |