Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Flat Bottom Sampling Scoop
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
pezzi 40
Descrizione
- Flat bottom allows for use as a weigh boat
- Approximate volumes can be measured by removing excess powder
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
- Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
- Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Specifica
| Quantità | 100/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma | Flat Bottom |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Scoop |
| Size | Bowl: 6.7 x 3.8 x 2 cm (2.625 x 1.5 x 0.75 in.) |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 2.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 7 cm |
| Vedi altri risultati |