Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes
Codice prodotto. 16876916 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
180 mL
225 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 37
pezzi 50
Codice prodotto. 16876916
Marca: Bel-Art™ F378720450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
  • Reaches into container while keeping hand clear of contents
  • Diameter allows for use through drum bunghole or other small openings
  • Color-coded end helps prevent handling errors
  • Low-viscosity liquids enter easily through the 3 mm (0.125 in.) tip hole
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) pipettes heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 80 mL
Capacità (sistema metrico) 80 mL
Quantità 50/Pk.
Diametro (sistema metrico) esterno 2.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm