Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Liquid Thief
Codice prodotto. p-7184375 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
190 mL
Lunghezza (sistema metrico):
50 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 16652824
Marca: Bel-Art™ F378710500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Liquid Thief draws a sample with a simple pull of the handle, then dispenses easily into a vessel.
  • Ideal for sampling water and other low viscosity liquids; 0.15 cm (0.0625 in.) tip hole diameter
  • Made from FDA and EU conforming materials
  • Safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
  • Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
  • Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.4 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Sterilità Sterile
Quantità 20/Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 19.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 cm