Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionatori in stirene sterile SP Scienceware™ Sterileware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1,23 ml
2,46 ml
4,93 ml
14,79 ml
Quantità:
10/Pk.
200/Cs.
200/conf.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 200
Descrizione
Manufactured from polystyrene plastic. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Styrene Sampler Spoons are designed to gather small amounts of sample material.
- Sterile, individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing, and shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
- FDA grade materials; safe for food, drug and cosmetic contact
- Long handle reaches easily into jars, bottles and other confined areas, and minimizes the potential for personal contact with sampled material
- Overall length 17.8 cm (7 in.)
Specifica
Specifica
| Quantità | 200/Cs. |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oncia |
| Capacità (sistema metrico) | 4,93 ml |
| Colore | Bianco |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Monouso | Sì |
| Product Type | Cucchiaio per campioni |
| Da utilizzare con (applicazione) | Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare |
| Vedi altri risultati |