Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionatori in stirene sterile SP Scienceware™ Sterileware™
Codice prodotto. 15530142 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1,23 ml
2,46 ml
4,93 ml
14,79 ml
Quantità:
10/Pk.
200/Cs.
200/conf.
Dimensione della confezione:
10 confezioni
pezzi 200
Codice prodotto. 15530142
Marca: Bel-Art™ H369460010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In plastica di polistirene. Le sessole per campionatori in stirene sterile SP Scienceware™ Sterileware™ sono progettate per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare.
Manufactured from polystyrene plastic. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Styrene Sampler Spoons are designed to gather small amounts of sample material.
  • Sterile, individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing, and shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
  • FDA grade materials; safe for food, drug and cosmetic contact
  • Long handle reaches easily into jars, bottles and other confined areas, and minimizes the potential for personal contact with sampled material
  • Overall length 17.8 cm (7 in.)
Specifica
Quantità 10/Pk.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3 once
Capacità (sistema metrico) 14,79 ml
Colore Bianco
Certificazione/Conformità FDA
Monouso
Product Type Cucchiaio per campioni
Da utilizzare con (applicazione) Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1,5 in.
Larghezza (sistema metrico) 4 cm
Dimensioni (L x P) 17,8 x 4 cm
Include Certificato di sterilizzazione
Materiale Polistirene
Tipo di maniglia Lunga
Lunghezza (sistema metrico) 17,8 cm