Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Teaspoon Style Sampling Spoon
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descripción
- Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
- Can also be used for dispensing small quantities
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) spoons heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
- Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
- Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Especificaciones
Especificaciones
| Quantità | 100/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 3 mL |
| Product Type | Spoon |
| Size | Bowl: 3.6 x 2.5 x 0.5 cm (1.5 x 1 x 0.25 in.) |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 5.375 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 13.7 cm |
| Materiale | High-impact Polystyrene |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido