Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 13.5mL Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 11399223
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Non-wadded Cap
Wadded Cap
Sterilità:
Sterile
N. per custodia:
450
Product Type:
Conical Base Tube
Round Base Tube
missing translation for 'unitSize'
pezzi 450
Product Code. 11399223
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 144AS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Sterilin 13.5mL Centrifuge Tubes are offered in a wide range styles for various applications.
Thermo Scientific™ Sterilin 13.5mL Centrifuge Tubes are offered in a wide range of styles for various applications. Tubes are polystyrene with polyethylene cap.
  • Manufactured from virgin polystyrene
  • Recommended RCF 3,200 × g in suitably balanced rotors
  • Molded graduation marks at 5 and 10mL
  • Wadded or nonwadded cap
  • Supplied nonsterile
  • Available as both round and conical base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore chiusura White
Capacità (sistema metrico) 13.5 mL
Materiale Polystyrene
N. per custodia 450
Sterilità Sterile
Forma Conical, Round
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Forma del fondo Conical, Round
Tipo di chiusura Non-wadded Cap
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Graduazioni 5 mL to 10 mL
Product Type Conical Base Tube