Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 13.5mL Centrifuge Tubes
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Non-wadded Cap
Wadded Cap
Sterilità:
Sterile
N. per custodia:
450
Product Type:
Conical Base Tube
Round Base Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 450
Descrizione
Thermo Scientific™ Sterilin 13.5mL Centrifuge Tubes are offered in a wide range of styles for various applications. Tubes are polystyrene with polyethylene cap.
- Manufactured from virgin polystyrene
- Recommended RCF 3,200 × g in suitably balanced rotors
- Molded graduation marks at 5 and 10mL
- Wadded or nonwadded cap
- Supplied nonsterile
- Available as both round and conical base
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Red |
| Capacità (sistema metrico) | 13.5 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| N. per custodia | 450 |
| Sterilità | Sterile |
| Forma | Conical, Round |
| Lunghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Forma del fondo | Conical, Round |
| Tipo di chiusura | Wadded Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Vedi altri risultati |