Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetti per autoclave Sterilin™
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
601 x 406 mm
610 x 406mm
610 x 406 mm
660 x 305mm
660 x 305 mm
810 x 610mm
810 x 610 mm
Materiale:
HDPE
HDPE (polietilene ad alta densità)
PP (polipropilene)
N. per custodia:
200
500
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
I sacchetti per autoclave Sterilin Thermo Scientific™ sono robusti sacchetti monouso, con simbolo di rischio biologico in blu, ideati per lo smaltimento di rifiuti contaminati in autoclave o inceneritore.
NON DISPONIBILE IN AMERICA
- HDPE bags are suitable for sterilization at 121°C and polypropylene bags are suitable for the inactivation of particularly resistant biological waste at 135°C
- Convenient “tissue box” cartons dispense bags individually
- Coated wire stands or cardboard holders available for use with autoclave bags
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sacchetti per autoclave (PP) |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| N. per custodia | 500 |
| Temperature Range (Metric) | 135 °C |
| Dimensioni (L x P) | 601 x 406 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 610 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 16 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 406 mm |