Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11359183
Click to view available options
Descrizione:
BenchGuard
BenchGuard Extra
Protezione da banco
Assorbanza:
400 ml/m2
800 ml/m2
Quantità:
100 fogli
50 fogli
Rotolo 1 x 50 m
Dimensione della confezione:
50 fogli
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 11359183
Marca: Thermo Scientific™ BG50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect benches and other surfaces against liquid spills with the highly absorbent Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
Protect benches and other surfaces against liquid spills with the highly absorbent Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Absorbent liner also provides a cushion for glassware when accidentally dropped on benchtop.
  • Available in both 400mL/m2 and 800mL/m2absorption capacities
  • Plastic coated on one side to prevent soak through
  • Available in roll or sheet form
  • Rolls supplied in easy to use dispenser packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bench Guard
Assorbanza 400 ml/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 1.607612 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.607612 ft.
Larghezza (sistema metrico) 0,49 m
Descrizione Protezione da banco
Quantità Rotolo 1 x 50 m