Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Click to view available options
Descrizione:
BenchGuard
BenchGuard Extra
Protezione da banco
Assorbanza:
400 ml/m2
800 ml/m2
Quantità:
100 fogli
50 fogli
Rotolo 1 x 50 m
Dimensione della confezione:
50 fogli
Pezzo
pezzi 100
Beskrivning
Protect benches and other surfaces against liquid spills with the highly absorbent Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Absorbent liner also provides a cushion for glassware when accidentally dropped on benchtop.
- Available in both 400mL/m2 and 800mL/m2absorption capacities
- Plastic coated on one side to prevent soak through
- Available in roll or sheet form
- Rolls supplied in easy to use dispenser packs
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Bench Guard |
| Assorbanza | 800 ml/m2 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.607612 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 0,6 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.6076 ft. |
| Larghezza (sistema metrico) | 0,49 m |
| Descrizione | BenchGuard Extra |
| Quantità | 50 fogli |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering