Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Flat Bottom Screw Cap Culture Tubes, Without Caps
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
17 ml
29.5 mL
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
145 mm
Diametro (sistema metrico):
16 mm
20 mm
Dimensioni filo:
15-415
18-415
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
Tube has flat bottom and comes without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
For caps, see Cat. No. 99999.
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Filettato |
| Capacità (sistema metrico) | 17 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con | Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali |
| Tipo di etichetta | Nessuno |
| Imballaggio | Sfusi |
| Dimensioni filo | 15-415 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |