Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
100 mL
250 mL
Lunghezza (sistema metrico):
191 mm
334 mm
383 mm
Materiale chiusura:
Metal
Metallo
Polipropilene
polyethylene
Colore:
Blue
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
Facilitate sample collection and transportation to the lab in a single container using Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ to reduce risk of cross-contamination.
- Individually wrapped and sterilized by gamma irradiation
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- Available in either clear or blue polystyrene
- Handle neatly snaps off after sample collection for ease of transportation
- Choice of handle length to accommodate the majority of sampling applications
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Cylindrical |
| Sterilità | Irradiated |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale chiusura | polyethylene |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Blue |
| Descrizione | Dippa, screw cap |
| Vedi altri risultati |