Learn More
Thermo Scientific™ 28mm Caps for Sterilin™ UC/30 Disposable Glass Containers
Click to view available options
N. per custodia:
2850/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideal for small volume samples, Thermo Scientific™ Sterilin™ Disposable Glass Containers are made from soda glass with a leakfree polypropylene cap.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Specifica
Specifica
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Dimensione chiusura | 28 mm |
| Descrizione | 28mm Caps for UC/30 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 39404 and 39503T Sterilin Disposable Glass Containers |
| N. per custodia | 2850/Cs. |