Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori in polipropilene monouso Sterilin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Sterilin™ Disposable Polypropylene Containers for a wide range of sampling applications.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Manufactured from shatter proof polypropylene for maximum safety
- Metal flow-seal cap for leak-free performance
- Aseptically manufactured
- Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Aseptic |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale chiusura | Metallo |
| Tipo di chiusura | Tenuta di flusso in metallo |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema metrico) | 65 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 118 mm |
| Vedi altri risultati |