Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Codice prodotto. 11748868
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.6 mL
1.0 mL
2.5 mL
2.7 mL
4.9 mL
11.0 mL
Quantità confezione:
250
500
1000
1500
2500
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 2500
pezzi 3500
pezzi 6000
pezzi 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Quantità confezione unitSize
11748868 0.6 mL 1000 pezzi 10000
13015723 1.0 mL 1000 pezzi 10000
12842863 2.5 mL 2500 pezzi 2500
11708988 2.7 mL 500 pezzi 6000
11778908 4.9 mL 250 pezzi 3500
12852863 11.0 mL 1500 pezzi 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11748868 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore RT15
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene.
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
  • Suitable for samples ranging from 0.6 to 11mL
  • Supplied nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Round Base Plastic Tubes
Materiale Polystyrene
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Quantità confezione 1000
Linea di prodotti Sterilin
Sterilità Non-sterile
Dimensioni dei tubi 0.6 mL
Product Type Base Tube