Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Codice prodotto. 12852863
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.6 mL
1.0 mL
2.5 mL
2.7 mL
4.9 mL
11.0 mL
Quantità confezione:
250
500
1000
1500
2500
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 2500
pezzi 3500
pezzi 6000
pezzi 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Quantità confezione unitSize
12852863 11.0 mL 1500 pezzi 750
11748868 0.6 mL 1000 pezzi 10000
13015723 1.0 mL 1000 pezzi 10000
12842863 2.5 mL 2500 pezzi 2500
11708988 2.7 mL 500 pezzi 6000
11778908 4.9 mL 250 pezzi 3500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12852863 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 30932
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene.
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
  • Suitable for samples ranging from 0.6 to 11mL
  • Supplied nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Round Base Plastic Tubes
Materiale Polystyrene
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Quantità confezione 1500
Linea di prodotti Sterilin
Sterilità Non-sterile
Dimensioni dei tubi 11.0 mL
Product Type Base Tube