Learn More
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica
Codice prodotto. 11339203
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 ml
3 ml
Quantità:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
500/conf., 3000/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 500
Codice prodotto. 11339203
Marca: Thermo Scientific™ PP88SA
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
  • Manufactured from nontoxic low density polyethylene
  • Integral filling bulb eliminates contamination associated with separate rubber bulbs
  • Excellent transparency and uniform thickness
  • Precise graduations on 1 and 3mL versions ensuring consistent results
  • Can be heat sealed for sample storage and transportation
  • Heat sealed bulbs suitable for storage in the gas phase of liquid nitrogen
  • 3mL graduated: suitable for blood banking and general laboratory use
  • Narrow stem: suitable for use as a freeze vial, sedimentation and transport
  • 1mL graduated: suitable for general laboratory use, storage and transportation
  • of samples
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Graduato
Quantità 10/Pk., 500/Cs.
Volume (sistema metrico) 1 ml