Learn More
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 ml
3 ml
Quantità:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
500/conf., 3000/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 500
Descrizione
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
- Manufactured from nontoxic low density polyethylene
- Integral filling bulb eliminates contamination associated with separate rubber bulbs
- Excellent transparency and uniform thickness
- Precise graduations on 1 and 3mL versions ensuring consistent results
- Can be heat sealed for sample storage and transportation
- Heat sealed bulbs suitable for storage in the gas phase of liquid nitrogen
- 3mL graduated: suitable for blood banking and general laboratory use
- Narrow stem: suitable for use as a freeze vial, sedimentation and transport
- 1mL graduated: suitable for general laboratory use, storage and transportation
- of samples
Ordering Information
- Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Quantità | 1/Pk., 500/Cs. |
| Volume (sistema metrico) | 3 ml |