Learn More
Thermo Scientific™ Pipette per trasferimento Sterilin™ in plastica
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 201C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.95000kg
Descrizione
Le pipette di trasferimento in plastica Thermo Scientific™ Sterilin™ consentono di trasferire i liquidi in modo sicuro e preciso. Ideali per uso generico di laboratorio, conservazione e trasporto di campioni.
- Manufactured from nontoxic low density polyethylene
- Integral filling bulb eliminates contamination associated with separate rubber bulbs
- Excellent transparency and uniform thickness
- Precise graduations on 1 and 3mL versions ensuring consistent results
- Can be heat sealed for sample storage and transportation
- Heat sealed bulbs suitable for storage in the gas phase of liquid nitrogen
- 3mL graduated: suitable for blood banking and general laboratory use
- Narrow stem: suitable for use as a freeze vial, sedimentation and transport
- 1mL graduated: suitable for general laboratory use, storage and transportation
- of samples
- Not available in all geographic regions
Specifica
LDPE | |
Sì | |
1 ml |
Non-sterile | |
500/Pk., 3000/Cs. |