Learn More
Sterilin™ Polypropylene Conical Microfuge Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
Specifica
Specifica
| Descrizione | Microcentrifuge tube |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Colore | Transparent |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per confezione | 10.000/Pk. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| RCF max | 20,000 x g |
| Graduazioni | 0.5, 1 and 1.5mL |
| Vedi altri risultati |