Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene 30mL Universal Containers
Codice prodotto. 11758918
Click to view available options
Include:
Container, Boric Acid
Container, Cap
Container, Spoon
Etichetta:
No Label
Plain
Printed
Stampato
N. per custodia:
400/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Codice prodotto. 11758918
Marca: Thermo Scientific™ 128SA
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure excellent sample containment using Sterilin Polystyrene 30mL Universal Containers, featuring a traditional flow seal with 1-1/2 turn cap.
Ensure excellent sample containment using Thermo Scientific™ Sterilin Polystyrene 30mL Universal Containers, featuring a traditional flow seal with 1-1/2 turn cap.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
  • Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
  • Suitable for centrifugation at 3,800 x g
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Universal Container
Materiale Polystyrene
Forma Cylindrical
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Certificazione/Conformità Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Materiale chiusura Polypropylene
Descrizione Universal Container + spoon
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Include Container, Spoon
Etichetta No Label
N. per custodia 400/Cs.