Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene 30mL Universal Containers
Click to view available options
Include:
Container, Boric Acid
Container, Cap
Container, Spoon
Etichetta:
No Label
Plain
Printed
Stampato
N. per custodia:
400/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Descrizione
Ensure excellent sample containment using Thermo Scientific™ Sterilin Polystyrene 30mL Universal Containers, featuring a traditional flow seal with 1-1/2 turn cap.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
- Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
- Suitable for centrifugation at 3,800 x g
- Aseptically manufactured
- In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
| Product Type | Universal Container |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Cylindrical |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Certificazione/Conformità | A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC. |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Descrizione | Universal Container |
| Diametro (sistema metrico) | 31 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 94 mm |
| Include | Container, Cap |
| Vedi altri risultati |