Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11389143
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Materiale chiusura:
Metallo
Polietilene
Etichetta:
Nessuno
Semplice
Stampato
N. per custodia:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 50
Codice prodotto. 11389143
Marca: Thermo Scientific™ 165B
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • Aseptically manufactured
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Closure Included Yes
Materiale Polistirene
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Certificazione/Conformità A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC.
Materiale chiusura Metallo
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Altezza (sistema metrico) 108 mm
Etichetta Stampato
N. per custodia 120/Cs.